Botellas, cuello ancho, LDPE
Proveedor: RIXIUS
U3S0310005032 U3S0310010032 U3S0310025040 U3S0310050050 U3S0310100065 U3S0310200065
RIXIU3S0310005032EA 582 EUR
RIXIU3S0310005032 RIXIU3S0310010032 RIXIU3S0310025040 RIXIU3S0310050050 RIXIU3S0310100065 RIXIU3S0310200065
Botellas, cuello ancho, LDPE
Frascos Botellas de plástico
LDPE, natural, con tapas de rosca.
  • Resistente a los ácidos, álcalis y otros químicos
  • Resistente a temperatura: -20 a +70 °C
  • Las tapas de rosca deben pedirse por separado
Perfecto para la recolección de muestras, el almacenamiento y el transporte Ideal para medios pastosos y material granulado. La boca ancha permite un fácil llenado y limpieza.
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904