Fluoruro de cinc 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
363910250 363912500
ACRO363910250EA 62.5 EUR
ACRO363910250 ACRO363912500
Fluoruro de cinc 98%
Fluoruro de cinc
Formula: F₂Zn
MW: 103.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1500
Pto. de fusión: 872…910 °C
Densidad: 4.95
Número MDL: MFCD00011298
Núm. CAS: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Fluoride (F) 36.0 to 37.8 %