Fluoruro de cinc ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
12986.06
12986.14
12986.22
12986.06EA
91.3
EUR
12986.06
12986.14
12986.22
Fluoruro de cinc ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fluoruro de cinc
Purity: 99.995%
CAS No.: 7783-49-5
Molecular Formula: F2Zn
Formula Weight: 103.37
Physical Form: Powder
Density: 4.95
Appearance: White
Melting Point: 872°
Boiling Point: 1500°
Merck Reference: 14,10136
MDL No.: MFCD00011298
Formula:
F₂Zn MW: 103.39 g/mol Pto. Ebullición: 1500 °C Pto. de fusión: 872 °C Densidad: 4.95 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011298 Núm. CAS: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,10136 |