Ioduro de cadmio (II) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cadmium iodide
211462500 211460010
ACRO211462500EA 183 EUR
ACRO211462500 ACRO211460010
Ioduro de cadmio (II) 99%
Ioduro de cadmio (II)
Formula: CdI₂
MW: 366.22 g/mol
Pto. Ebullición: 787 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 388 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010920
Núm. CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,01657
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or flakes
Titration Complexometric ≥98.5 %