Ioduro de cadmio (II), ultra seco ≥99.9985% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cadmium iodide
Ampuled under argon
35683.03
35683.06
35683.14
35683.03EA
43.1
EUR
35683.03
35683.06
35683.14
Ioduro de cadmio (II), ultra seco ≥99.9985% (metals basis)
Ioduro de cadmio (II)
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.67
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formula:
CdI₂ Pto. Ebullición: 787 °C Pto. de fusión: 387…389 °C Densidad: 5,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010920 Núm. CAS: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1621 |