Ioduro de cadmio (II) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cadmium iodide
43442.22 43442.14
43442.22EA 523 EUR
43442.22 43442.14
Ioduro de cadmio (II) ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Ioduro de cadmio (II)
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Physical Form: Powder Density: 5.67 Appearance: Pale brown Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Formula: CdI₂
MW: 366.22 g/mol
Pto. Ebullición: 787 °C
Pto. de fusión: 387…389 °C
Densidad: 5.67
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010920
Núm. CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,1621