Ioduro de cadmio (II) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cadmium iodide
A18079.14
A18079.22
A18079.14EA
38.6
EUR
A18079.14
A18079.22
Ioduro de cadmio (II) ≥98%
Ioduro de cadmio (II)
Purity: 98%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Formula:
CdI₂ MW: 366.22 g/mol Pto. Ebullición: 787 °C Pto. de fusión: 387…389 °C Densidad: 5.67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010920 Núm. CAS: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 UN: 2570 Índice Merck: 12,01657 |