Mercurio (II) yoduro, rojo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
205740050 205741000 205745000 205740025
ACRO205740050EA 41.5 EUR
ACRO205740050 ACRO205741000 ACRO205745000 ACRO205740025
Mercurio (II) yoduro, rojo 99+%
Mercurio (II) yoduro
Formula: HgI₂
Pto. Ebullición: 354 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 259 °C
Densidad: 6,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011044
Núm. CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05905
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Solubility (in Potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %