Mercurio (II) yoduro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diyoduro de mercurio, Mercúrico yoduro, Mercurio yoduro
A16130.22
A16130.36
A16130.22EA
111
EUR
A16130.22
A16130.36
Mercurio (II) yoduro ≥99%
Mercurio (II) yoduro
Purity: 99+%
CAS No.: 7774-29-0
Molecular Formula: HgI2
Formula Weight: 454.40
Odour: Odourless
Melting Point: 259°
Boiling Point: 350° subl.
Merck Reference: 14,5879
UN No.: 1638
MDL No.: MFCD00011044
Formula:
HgI₂ MW: 454.4 g/mol Pto. Ebullición: 350 °C (subl.) Pto. de fusión: 259 Densidad: 6.28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011044 Núm. CAS: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN: 1638 Índice Merck: 13,05905 |