Mercurio (II) yoduro, rojo Ph. Franç., extra puro, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Diyoduro de mercurio, Mercúrico yoduro, Mercurio yoduro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04420.0100 1.04420.1000
1.04420.0100EA 141 EUR
1.04420.0100 1.04420.1000
Mercurio (II) yoduro, rojo Ph. Franç., extra puro, Supelco®
Mercurio (II) yoduro
Formula: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Pto. Ebullición: 354
Pto. de fusión: 259
Densidad: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011044
Núm. CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05905
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.06 g/l (25 °C)
Melting Point 259 °C
Molar Mass 454.39 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.006 hPa (80 °C)
Density 6.36 g/cm3 (25 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials