Mercurio (II) yoduro, rojo Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diyoduro de mercurio, Mercúrico yoduro, Mercurio yoduro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04428.0050
1.04428.0250
1.04428.0050EA
128
EUR
1.04428.0050
1.04428.0250
Mercurio (II) yoduro, rojo Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Mercurio (II) yoduro
Formula:
HgI₂ MW: 454.4 g/mol Pto. Ebullición: 354 Pto. de fusión: 259 Densidad: 6.36 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011044 Núm. CAS: 7774-29-0 EINECS: 231-873-8 UN: 1638 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,05905 |
Resultados test especificaciones
Assay (argentometric, dried sust.) | ≥ 99.0 % |
Solubility in Potassium iodide | passes test |
Soluble mercury salts (as Hg) | ≤ 0.05 % |
Foreign heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
Mercury (I) (as Hg) | ≤ 0.1 % |
Substances not reducing by formic acid | ≤ 0.02 % |
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur | 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |