Guantes de protección contra cortes, uvex C500 dry
Proveedor: UVEX
6049907 6049908 6049909 6049910 6049911
UVEX6049907EA 169 EUR
UVEX6049907 UVEX6049908 UVEX6049909 UVEX6049910 UVEX6049911
Guantes de protección contra cortes, uvex C500 dry
Guantes
La serie uvex C500 establece estándares en cuanto a protección, confort, flexibilidad, tactilidad y economía. Este guante de seguridad de alta tecnología combina todas estas cualidades con el nivel más alto de protección contra cortes, el nivel 5/C.
  • Gran flexibilidad
  • Palma y dedos con agarre de vinilo de alto rendimiento (HPV)
  • Excelente agarre en ambientes secos
  • Muy buena sensación táctil
  • Muy alto nivel de protección contra cortes con la tecnología patentada uvex Bamboo TwinFlex
  • Sin silicona según la prueba de impresión
  • Muy transpirable gracias a uvex climazone
Ideal para su uso en ensamblaje, mantenimiento, metalurgia, envío/logística, clasificación, manipulación de vidrio, procesamiento de piezas metálicas y las industrias de la automoción, el papel, el hierro/acero, la construcción y la edificación.
Certificaciones: EN 388:2016 (XX4XC); Öko-Tex standard 100