Ioduro de cinc 98+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc ioduro
208060500 208062500 208060010
ACRO208060500EA 69.9 EUR
ACRO208060500 ACRO208062500 ACRO208060010
Ioduro de cinc 98+%, puro
Ioduro de cinc
Formula: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Pto. Ebullición: 620
Pto. de fusión: 446 °C
Densidad: 4.74 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011299
Núm. CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,10269
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Hygroscopic crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %