Ioduro de cinc 99.999% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc ioduro
212760050 212760250
ACRO212760050EA 69.5 EUR
ACRO212760050 ACRO212760250
Ioduro de cinc 99.999% (trace metals basis), extra puro
Ioduro de cinc
Formula: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Pto. Ebullición: 620
Pto. de fusión: 446 °C
Densidad: 4.74 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011299
Núm. CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,10269
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %