Ioduro de cinc, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc ioduro
Ampuled under argon
35727.06 35727.14 35727.22
35727.06EA 120 EUR
35727.06 35727.14 35727.22
Ioduro de cinc, ultra seco ≥99.995% (metals basis)
Ioduro de cinc
Purity: 99.995% CAS No.: 10139-47-6 Molecular Formula: ZnI2 Formula Weight: 319.18 Physical Form: Granular, Ampouled under argon Density: 4.74 Melting Point: 446° Boiling Point: 625° dec. Merck Reference: 14,10140 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011299
Formula: I₂Zn
MW: 319.2 g/mol
Pto. Ebullición: 625 °C (desc.)
Pto. de fusión: 446
Densidad: 4.74
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011299
Núm. CAS: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,10140