Cadmio óxido 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de cadmio (II), Óxido de cadmio
223790010 223790050 223792500
ACRO223790010EA 127 EUR
ACRO223790010 ACRO223790050 ACRO223792500
Cadmio óxido 99%, puro
Cadmio óxido
Formula: CdO
MW: 128.41 g/mol
Pto. Ebullición: 1385 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1426
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010921
Núm. CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 13,01623
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to brown Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %