Cadmio óxido ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Óxido de cadmio (II), Óxido de cadmio
10664.14
10664.22
10664.36
10664.A3
10664.14EA
145
EUR
10664.14
10664.22
10664.36
10664.A3
Cadmio óxido ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Cadmio óxido
Purity: 99.998%
CAS No.: 1306-19-0
Molecular Formula: CdO
Formula Weight: 128.40
Physical Form: Powder
Density: 8.15
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: 1430°
Merck Reference: 14,1623
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010921
Formula:
CdO MW: 128.41 g/mol Pto. Ebullición: 1559 Pto. de fusión: 1430 °C Densidad: 8.15 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010921 Núm. CAS: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,1623 |