Cadmio óxido ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de cadmio (II), Óxido de cadmio
12219.36 12219.A3
12219.36EA 127 EUR
12219.36 12219.A3
Cadmio óxido ≥99.95% (metals basis)
Cadmio óxido
Purity: 99.95% CAS No.: 1306-19-0 Molecular Formula: CdO Formula Weight: 128.40 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.15 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1430° Merck Reference: 14,1623 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010921
Formula: CdO
MW: 128.41 g/mol
Pto. Ebullición: 1559
Pto. de fusión: 1430 °C
Densidad: 8.15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010921
Núm. CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,1623