Cadmio óxido ≥98.9%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Óxido de cadmio (II), Óxido de cadmio
33235.30 33235.A1
33235.30EA 49 EUR
33235.30 33235.A1
Cadmio óxido ≥98.9%
Cadmio óxido
Purity: 98.9% CAS No.: 1306-19-0 Molecular Formula: CdO Formula Weight: 128.40 Physical Form: Powder Density: 8.15 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 1430° Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in dilute acids, slowly soluble in ammonium salts Merck Reference: 14,1623 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010921
Formula: CdO
MW: 128,41 g/mol
Pto. Ebullición: 1559 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1430 °C
Densidad: 8,15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010921
Núm. CAS: 1306-19-0
EINECS: 215-146-2
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,1623