Mercurio (II) óxido, amarillo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
205731000 205735000
ACRO205731000EA 77.2 EUR
ACRO205731000 ACRO205735000
Mercurio (II) óxido, amarillo 99+%
Mercurio (II) óxido
Formula: HgO
MW: 216.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011045
Núm. CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05908
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 % (substances not reducible with HCOOH)
Iron (Fe) ≤50 ppm