Mercurio (II) óxido, amarillo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
316791000 316795000
ACRO316791000EA 76.9 EUR
ACRO316791000 ACRO316795000
Mercurio (II) óxido, amarillo ACS
Mercurio (II) óxido
Formula: HgO
MW: 216.59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011045
Núm. CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05908
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light orange Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤250 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.05 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %