Mercurio (II) óxido, amarillo ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
221082-500G 221082-5G
221082-500GEA 333 EUR
221082-500G 221082-5G
Mercurio (II) óxido, amarillo ≥99.0% ACS, Fluka™
Mercurio (II) óxido
Formula: HgO
MW: 216.59 g/mol
Pto. de fusión: 400 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011045
Núm. CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05908
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) Max. 0.05 %
Insoluble in HCl Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.025 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Total N Max. 0.005 %