Mercurio (II) óxido, rojo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
199991000 199995000
ACRO199991000EA 71.1 EUR
ACRO199991000 ACRO199995000
Mercurio (II) óxido, rojo 99%
Mercurio (II) óxido
Formula: HgO
MW: 216.59 g/mol
Pto. de fusión: 500 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011045
Núm. CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05908
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to orange-red Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Residue after reduction ≤0.1 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %