Mercurio (II) óxido, rojo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16157.0B A16157.18 A16157.30
A16157.0BEA 364 EUR
A16157.0B A16157.18 A16157.30
Mercurio (II) óxido, rojo 99%
Mercurio (II) óxido
Purity: 99% CAS No.: 21908-53-2 Molecular Formula: HgO Formula Weight: 216.59 Odour: Odourless Melting Point: ca 500° dec. UN No.: 1641 MDL No.: MFCD00011045
Formula: HgO
MW: 216.59 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 500 °C (desc.)
Densidad: 11.14
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011045
Núm. CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 14,5882