Cinc óxido, NanoTek®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
44899.22 44899.36 44899.A9
44899.22EA 53.7 EUR
44899.22 44899.36 44899.A9
Cinc óxido, NanoTek®
Cinc óxido
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Physical Form: 40-100nm APS Powder, S.A. 10-25m2/g Density: 5.6 Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
NanoTek® zinc oxide, due to the small particle size, can provide UV protection while maintaining a high level of transparency in coatings, polymers, caulks, adhesives and other resin systems
Formula: ZnO
Pto. de fusión: 1975 °C
Densidad: 5,6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011300
Núm. CAS: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9,III
IR: 01-2119463881-32
Índice Merck: 14,10147