Hidróxido de cadmio (II) ≥99.98% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10662.04
10662.09
10662.14
10662.04EA
74.7
EUR
10662.04
10662.09
10662.14
Hidróxido de cadmio (II) ≥99.98% (metals basis), Puratronic®
Hidróxido de cadmio (II)
Purity: 99.98%
CAS No.: 21041-95-2
Molecular Formula: Cd(OH)2
Formula Weight: 146.41
Physical Form: Powder
Density: 4.79
Melting Point: 300° dec.
Merck Reference: 14,1620
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015995
Formula:
H₂CdO₂ Pto. de fusión: 300 °C (desc.) Densidad: 4,79 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015995 Núm. CAS: 21041-95-2 EINECS: 244-168-5 UN: 2570 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1620 |