Sulfuro de cadmio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
38342.18 38342.30
38342.18EA 202 EUR
38342.18 38342.30
Sulfuro de cadmio ≥99.999% (metals basis)
Sulfuro de cadmio
Purity: 99.999% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.82 Appearance: Orange Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. Merck Reference: 14,1628 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Formula: CdS
Pto. de fusión: 980 °C (subl.)
Densidad: 4,82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010922
Núm. CAS: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,1628