Sulfuro de cadmio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.82
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
Merck Reference: 14,1628
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Vacuum deposition
Formula:
CdS Pto. de fusión: 980 °C (subl.) Densidad: 4,82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010922 Núm. CAS: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,1628 |