Sulfuro de cadmio ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfuro de cadmio (II)
45455.30
45455.18
45455.30EA
849
EUR
45455.30
45455.18
Sulfuro de cadmio ≥99.999% (metals basis)
Sulfuro de cadmio
Purity: 99.999%
CAS No.: 1306-23-6
Molecular Formula: CdS
Formula Weight: 144.46
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 4.82
Appearance: Orange
Odour: Odourless
Melting Point: 980° subl.
Merck Reference: 14,1628
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010922
Formula:
CdS MW: 144.48 g/mol Pto. de fusión: 980 °C (subl.) Densidad: 4.82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010922 Núm. CAS: 1306-23-6 EINECS: 215-147-8 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,1628 |