Sulfuro de cadmio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfuro de cadmio (II)
A14544.22 A14544.0E A14544.36
A14544.22EA 32.6 EUR
A14544.22 A14544.0E A14544.36
Sulfuro de cadmio ≥98%
Sulfuro de cadmio
Purity: 98% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Formula: CdS
MW: 144.48 g/mol
Pto. de fusión: 980 °C (subl.)
Densidad: 4.82
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010922
Núm. CAS: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,01666