Sulfuro de cinc 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Cinc sulfuro
223651000 223650250 223655000
ACRO223651000EA 123 EUR
ACRO223651000 ACRO223650250 ACRO223655000
Sulfuro de cinc 99.99% (trace metals basis) < 10 µm
Sulfuro de cinc
Formula: SZn
MW: 97.46 g/mol
Pto. de fusión: 1064
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011301
Núm. CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Índice Merck: 12,10294
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %