Sulfuro de cinc ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Cinc sulfuro
45454.30
45454.18
45454.09
45454.30EA
311
EUR
45454.30
45454.18
45454.09
Sulfuro de cinc ≥99.995% (metals basis)
Sulfuro de cinc
Purity: 99.995%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 4.10
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
Merck Reference: 14,10160
MDL No.: MFCD00011301
Formula:
SZn MW: 97.46 g/mol Pto. de fusión: 1700 °C Densidad: 4.10 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011301 Núm. CAS: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Índice Merck: 14,10160 |