Sulfuro de cinc ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16296.0B
A16296.0I
A16296.30
A16296.0BEA
115
EUR
A16296.0B
A16296.0I
A16296.30
Sulfuro de cinc ≥98%
Sulfuro de cinc
Purity: 98%
CAS No.: 1314-98-3
Molecular Formula: SZn
Formula Weight: 97.43
Odour: Odourless
Melting Point: 1700°
MDL No.: MFCD00011301
Formula:
SZn Pto. de fusión: 1700 °C Densidad: 4,10 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011301 Núm. CAS: 1314-98-3 EINECS: 215-251-3 Índice Merck: 14,10160 |