Sulfuro de cinc, Patinal®
Proveedor: Merck
1.08898.0100 1.08898.1000
1.08898.0100EA 0 EUR
1.08898.0100 1.08898.1000
Sulfuro de cinc, Patinal®
Sulfuro de cinc
Formula: SZn
Pto. de fusión: 1064 °C
Densidad: 4,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011301
Núm. CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Índice Merck: 12,10294