Mercurio (II) tiocianato 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio (II) rodanuro, Mercurio (II) sulfocianuro, Ditiocianato de mercurio, Mercúrio tiocianato
196890500 196892500
ACRO196890500EA 91.8 EUR
ACRO196890500 ACRO196892500
Mercurio (II) tiocianato 99+%
Mercurio (II) tiocianato
Formula: C₂HgN₂S₂
MW: 316,76 g/mol
Pto. de fusión: 165 °C (desc.)
Densidad: 4 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011039
Núm. CAS: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05917
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤20 ppm