Mercurio (II) tiocianato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio (II) rodanuro, Mercurio (II) sulfocianuro, Ditiocianato de mercurio, Mercúrio tiocianato
37106.18 37106.30
37106.18EA 83.1 EUR
37106.18 37106.30
Mercurio (II) tiocianato
Mercurio (II) tiocianato
CAS No.: 592-85-8 Molecular Formula: C2HgN2S2 Formula Weight: 316.75 Physical Form: Powder Density: 3.71 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: ca 165° dec. Beilstein Reference: 3561344 Merck Reference: 14,5890 UN No.: 1646 MDL No.: MFCD00011039
Formula: C₂HgN₂S₂
Pto. de fusión: ∼ 165 °C (desc.)
Densidad: 3,71
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011039
Núm. CAS: 592-85-8
EINECS: 209-773-0
UN: 1646
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,5890