Seleniuro de cadmio ≥99.999% (metals basis)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro

Sinónimos: Cadmium (II) selenide

45456.18 45456.09
45456.18EA 606 EUR
45456.18 45456.09
Seleniuro de cadmio ≥99.999% (metals basis)
Seleniuro de cadmio

Purity: 99.999% CAS No.: 1306-24-7 Molecular Formula: CdSe Formula Weight: 191.36 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 5.81 Appearance: Brown-red to black Odour: Odourless Melting Point: 1350° Merck Reference: 14,1626 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010917

Formula: CdSe
MW: 191.37 g/mol
Pto. de fusión: >1350 °C
Densidad: 5.81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010917
Núm. CAS: 1306-24-7
EINECS: 215-148-3
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,1626

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR