Seleniuro de cinc
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc (II) selenide
A19947.09 A19947.18 A19947.30
A19947.09EA 31 EUR
A19947.09 A19947.18 A19947.30
Seleniuro de cinc
Seleniuro de cinc
CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Odour: Odourless Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 MDL No.: MFCD00011296
Formula: SeZn
MW: 144.35 g/mol
Pto. de fusión: >1100 °C
Densidad: 5.42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011296
Núm. CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,10290