Cadmio (II) sulfato, anhidro 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99+%
CAS No.: 10124-36-4
Molecular Formula: CdSO4
Formula Weight: 208.46
Physical Form: Powder
Density: 4.691
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1000°
Merck Reference: 14,1627
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010923
Formula:
CdO₄S Pto. de fusión: 1000 °C Densidad: 4,691 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010923 Núm. CAS: 10124-36-4 EINECS: 233-331-6 UN: 2570 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1627 |