Mercurio (II) sulfato 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
190501000 190505000
ACRO190501000EA 147 EUR
ACRO190501000 ACRO190505000
Mercurio (II) sulfato 99+%
Mercurio (II) sulfato
Formula: HgSO₄
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 6,47 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05914
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥99.0 %