Mercurio (II) sulfato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio sulfato, Mercúrico sulfato
413651000 413655000 413650025
413651000.EA 133 EUR
413651000. 413655000. 413650025.
Mercurio (II) sulfato ACS
Mercurio (II) sulfato
Formula: HgSO₄
MW: 296.65 g/mol
Pto. de fusión: 850
Densidad: 6.47 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05914
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Nitrate (NO3) Passes test (limit about 0.003%)
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.15 %
Residue after reduction ≤0.02 %