Mercurio (II) sulfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio sulfato, Mercúrico sulfato
A16330.0B A16330.18 A16330.30
A16330.0BEA 657 EUR
A16330.0B A16330.18 A16330.30
Mercurio (II) sulfato ≥98%
Mercurio (II) sulfato
Purity: 98+% CAS No.: 7783-35-9 Molecular Formula: HgO4S Formula Weight: 296.65 Melting Point: dec. Merck Reference: 14,5887 MDL No.: MFCD00011047
Formula: HgSO₄
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 6,470
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,5887