Mercurio (II) sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Mercurio sulfato, Mercúrico sulfato
7135.1000EA 70.07 EUR
7135.1000 7135.2500
Mercurio (II) sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Mercurio (II) sulfato
Formula: HgSO₄
MW: 296.65 g/mol
Pto. de fusión: 850
Densidad: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05914
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity (Hg2+) passes test
Molarity (K2Cr2O7) 0.0198 - 0.0202