Mercurio (II) sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Mercurio sulfato, Mercúrico sulfato
7464.1000EA 0 EUR
7464.1000 7464.2500
Mercurio (II) sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Mercurio (II) sulfato
Formula: HgSO₄
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05914