Mercurio (II) sulfato ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04480.0050 1.04480.0250
1.04480.0050EA 174 EUR
1.04480.0050 1.04480.0250
Mercurio (II) sulfato ACS para análisis, Supelco®
Mercurio (II) sulfato
Formula: HgSO₄
Pto. de fusión: 850 °C
Densidad: 6,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05914
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 296.65 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Density 6.47 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials