Mercurio (II) sulfato, extra_pure, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Mercurio sulfato, Mercúrico sulfato
MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 185 EUR
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
Mercurio (II) sulfato, extra_pure, Supelco®
Mercurio (II) sulfato
Formula: HgSO₄
MW: 296.65 g/mol
Pto. de fusión: 850
Densidad: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011047
Núm. CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05914
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials