Bromuro de itrio (III), ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Ampuled under argon
35746.04
35746.09
35746.04EA
163
EUR
35746.04
35746.09
Bromuro de itrio (III), ultra seco ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Bromuro de itrio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13469-98-2
Molecular Formula: YBr3
Formula Weight: 328.63
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049710
Formula:
Br₃Y Pto. de fusión: 904 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049710 Núm. CAS: 13469-98-2 EINECS: 236-728-2 |