Cloruro de escandio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
18677.03
18677.06
18677.03EA
347
EUR
18677.03
18677.06
Cloruro de escandio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cloruro de escandio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-84-9
Molecular Formula: ScCl3
Formula Weight: 151.32
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.39
Melting Point: 939°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011221
Formula:
Cl₃Sc MW: 151.31 g/mol Pto. de fusión: 939 °C Densidad: 2.39 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011221 Núm. CAS: 10361-84-9 EINECS: 233-799-1 Índice Merck: 14,8392 |