Itrio (III) cloruro, anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-92-9
Molecular Formula: Cl3Y
Formula Weight: 195.26
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.67
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 721°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011470
Formula:
Cl₃Y Pto. Ebullición: 1488 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 721 °C Densidad: 2,67 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011470 Núm. CAS: 10361-92-9 EINECS: 233-801-0 Índice Merck: 14,10107 |