Fluoruro de itrio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoruro de itrio
13650.14
13650.36
13650.14EA
89.2
EUR
13650.14
13650.36
Fluoruro de itrio (III), anhidro ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Fluoruro de itrio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13709-49-4
Molecular Formula: YF3
Formula Weight: 145.90
Physical Form: Lump/powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049714
Formula:
F₃Y MW: 145.9 g/mol Pto. Ebullición: 2227 Pto. de fusión: 1387 Densidad: 4.01 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049714 Núm. CAS: 13709-49-4 EINECS: 237-257-5 UN: 3288 ADR: 6.1 III |